Descripción
- La PX5 ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos a un precio asequible.
- Con una carcasa inferior de metal fundido, una bandeja secundaria y un plato de pesaje de acero inoxidable, la PX5 cuenta con una estructura robusta para un uso versátil y a largo plazo.
- La PX5 dispone de una pantalla secundaria para proporcionar información u orientación adicionales, una barra de extracción estática para un esmerilado cómodo y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | InCal™ - Semiautomático |
| Tipo de conexión | RS232 y dispositivo USB (incluidos); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real (excepto la versión estadounidense) |
| Capacidad | 82,00, 220,00 g |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminado, pantalla de segunda línea para información adicional o guía (matriz de puntos) |
| Legibilidad | 0,010000, 0,100000 mg |
| Idiomas | inglés (US), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español |
| Linealidad | 0,000100 g |
| Modelo | PX225DM |
| Repetibilidad | 0,020000 mg, 0,100000 mg |
| Tiempo de estabilización | 10,000 s |
| Mostrar más |