Descripción
- Rendimiento competitivo a un precio económico: la PX ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos a un precio asequible.
- De construcción duradera para un uso a largo plazo: con una carcasa inferior de metal fundido, una bandeja secundaria y un plato de pesaje de acero inoxidable, la PX cuenta con una estructura robusta para un uso versátil y a largo plazo.
- Diseñada para funcionar de forma sencilla e inteligente: la PX dispone de una pantalla secundaria para proporcionar información u orientación adicionales, una barra de extracción estática para un esmerilado cómodo (modelos con cortavientos) y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | No aplicable |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Tipo de conexión | RS232 Y USB |
| Descripción | Balanza electrónica, PX5202/E |
| Capacidad | 5200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD retroiluminada |
| Legibilidad | 0,010000 g |
| Idiomas | inglés (US), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español |
| Linealidad | 0,020000 g |
| Material | Plástico ABS, metal fundido, acero inoxidable, vidrio |
| Mostrar más |