Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión Pioneer™
Código de producto. 17901302 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
PX12001
PX12001/E
Calibración:
Externo
Interno
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Modelo Calibración unitSize
17901302 PX12001/E Externo 1 unidad
17951292 PX12001 Interno 1 unidad
2 options
Código de producto. 17901302
Marca: OHAUS™ 30868073
Affordable Pioneer™ Precision Balance to achieve reliable results.
  • The PX offers high accuracy and repeatability for essential weighing applications in laboratory, industrial and educational settings at an economical pricepoint.
  • Featuring a cast metal lower housing, sub-pan and stainless steel weighing pan, the PX is durably constructed for versatile, long-term use.
  • Pioneer features a second line display for additional information or guidance, user-selectable environmental filters and brightness settings, and USB connectivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000; Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissions Class B, immunity Industrialrequirements) GLP/GMP Compliant
Tipo de conexión RS232, USB
Capacidad 12 kg
Tipo de pantalla 2-line Backlit LCD
Legibilidad 0.1 g
Para utilizar con (aplicación) Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal Weighing, Density Determination, Formulation
Incluye In-use cover
Linealidad 0.2 g
Material Acero inoxidable
Peso mín. de la muestra 160.0 g
Modelo PX12001/E
Forma de la cubeta Rectangular
Repetibilidad 0.1 g
Tiempo de estabilización 1.0 sec.
Tipo Balanza de precisión
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 321 x 209 x 101 mm
Longitud (imperial) 12.6 in.
Longitud (métrico) 321.0 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 248.0 mm
Anchura (imperial) 8.2 in.
Anchura (métrico) 209.0 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 193.0 mm
Altura (imperial) 4 in.
Altura (métrico) 101.0 mm
Peso (imperial) 7.7 lb.
Peso (métrico) 3.5 kg
Requisitos eléctricos Power Input: 100/240 V, ~ 200 mA, 50-60 Hz, 12-18 VA, Power Output: 12 VDC, 0.5 A
Amperaje AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
Legal for Trade No
Calibración Externo