Learn More
Pinoresinol Diglucoside, MedChemExpress
Descripción
Pinoresinol Diglucoside is one of the major lignans with various pharmacological activities which could be isolated from Duzhong and other plant species.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pinoresinol Diglucoside |
| CAS | 63902-38-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H42O16 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (146.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC(C=C1[C@@H]2[C@](CO[C@@H]3C4=CC(OC)=C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)O[C@@H]5CO)C=C4)([H])[C@]3([H])CO2)=C(C=C1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO |
| Peso molecular (g/mol) | 682.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 682.67 |
| Mostrar más |