missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pinocembrin, MedChemExpress

Código de producto. 16409028
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16409028

Marca: Medchem Express HYN0575

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pinocembrin ((+)-Pinocoembrin) is a flavonoid found in propolis, acts as a competitive inhibitor of histidine decarboxylase, and is an effective anti-allergic agent, with antioxidant, antimicrobial and anti-inflammatory properties.

Pinocembrin ((+)-Pinocoembrin) is a flavonoid found in propolis, acts as a competitive inhibitor of histidine decarboxylase, and is an effective anti-allergic agent, with antioxidant, antimicrobial and anti-inflammatory properties.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pinocembrin
CAS 480-39-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12O4
Sinónimo (+)-Pinocoembrin Dihydrochrysin Galangin flavanone
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (325.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C[C@@H](C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 256.25
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.25
Porcentaje de pureza 98.4%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado