Learn More
Invitrogen™ PIN4 Polyclonal Antibody
Código de producto. 15596562
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15596562 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15596562 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA544596
Rabbit Polyclonal Antibody
Peptide sequence: MPMAGLLKGL VRQLERFSVQ QQASKMPPKG KSGSGKAGKG GAASGSDSAD Sequence homology: Human: 100%; Rat: 90%.
This gene encodes a member of the parvulin subfamily of the peptidyl-prolyl cis/trans isomerase protein family. The encoded protein catalyzes the isomerization of peptidylprolyl bonds, and may play a role in the cell cycle, chromatin remodeling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PIN4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica Pin4
N.º de referencia del gen Q9Y237
Alias de gen 2410002I22Rik; EPVH; eukaryotic parvulin homolog; hEPVH; hPar14; hPar17; MGC138486; Par14; Par17; parvulin; parvulin-14; Parvulin-17; peptidyl-prolyl cis/trans isomerase EPVH; peptidylprolyl cis/trans isomerase NIMA-interacting, 4; peptidylprolyl cis/trans isomerase, NIMA-interacting 4; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase NIMA-interacting 4; Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Pin4; PIN4; PPIase Pin4; protein (peptidyl-prolyl cis/trans isomerase) NIMA-interacting, 4 (parvulin); protein (peptidylprolyl cis/trans isomerase) NIMA-interacting, 4 (parvulin); rotamase PIN4
Símbolos de los genes Pin4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human PIN4.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5303
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG