missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PIN4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
221.00€ - 305.00€
Especificaciones
| Antígeno | PIN4 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
Descripción
PIN4 Polyclonal antibody specifically detects PIN4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| PIN4 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| metabolism | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 5303 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 4 (parvulin), MGC138486, Parvulin-17, protein (peptidylprolyl cis/trans isomerase) NIMA-interacting, 4 (parvulin) | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PIN4 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto