Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Pilot NEO
Descripción
- Correa de neopreno ajustable
- Excelente campo de visión
- Montura de PP/TPR flexible
- Con ventilación
- Clasificación D3/D4
- Se pueden poner sobre gafas graduadas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI Z87+ |
| Altura (imperial) | 3,14 in |
| Altura (métrico) | 8 cm |
| Forma | Rectangulares |
| Anchura (imperial) | 7 in |
| Anchura (métrico) | 18 cm |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Antiarañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas protectoras de seguridad |
| Color de marco | Negro |
| Mostrar más |