Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de PCR en tiempo real PikoReal™
Disfrute de un excelente nivel de rendimiento de qPCR en una superficie reducida con el sistema de PCR en tiempo real Thermo Scientific™ PikoReal™, ideal para uso personal y aplicaciones de campo.
Descripción
Descripción
Disfrute de un excelente nivel de rendimiento de qPCR en una superficie reducida con el sistema de PCR en tiempo real Thermo Scientific™ PikoReal™, ideal para uso personal. Gracias a su tamaño reducido, al nivel de consumo de energía extremadamente bajo y a su resistente diseño, también es apto para aplicaciones de campo.
El sistema está disponible en dos configuraciones diferentes para su uso con las placas Thermo Scientific™ Piko™: El sistema de 24 pocillos PikoReal se utiliza con placas de PCR de 24 pocillos y tiras de 8 pocillos estándar, y el sistema de 96 pocillos PikoReal se emplea con placas de PCR de 96 pocillos.
Rendimiento térmico superior:
El exclusivo diseño de bloques (pendiente de patente) del sistema PikoReal junto con un exhaustivo control de la temperatura proporciona seguridad a qPCR. El rendimiento térmico superior asegura unos resultados de cuantificación fiables y reproducibles. Cinco canales ópticos facilitan la multiplexión.
Autónomo o con control de PC:
El sistema de qPCR PikoReal se controla mediante el software PikoReal, que permite monitorizar de forma remota cualquier experimento de qPCR en línea desde el ordenador. De forma alternativa, es posible guardar el protocolo de qPCR en una llave USB y cargarla en el instrumento PikoReal para su uso autónomo.
El software PikoReal incluye módulos para cuantificación absoluta y relativa, análisis de curvas de fusión, discriminación alélica y fusión de alta resolución (HRM). Algoritmos avanzados permiten normalizar los datos sin esfuerzo y sin necesidad de utilizar colorante de referencia externo.
Consumo reducido de plásticos y reactivos:
Un bloque de calentamiento de diseño exclusivo y un formato de placa reducido permiten ahorrar una considerable cantidad de plásticos y reactivos para reducir el coste de la investigación y producir menos residuos plásticos.
El tamaño de las placas de PCR Piko ocupa solo una cuarta parte de una microplaca convencional, al tiempo que mantiene la separación y la capacidad de las muestras estándar del sector. Son compatibles con las pipetas multicanal, los dispensadores de reactivos y los sistemas de manipulación de líquidos automatizados estándar.
Recomendado para:
Sistema de 24 pocillos PikoRFeal para su uso con placas de PCR de 24 pocillos Piko, tiras de perfil bajo y tubos.
Información adicional sobre PikoReal