Descripción
Las placas de PCR Thermo Scientific™ Piko™ son placas de PCR modulares de pared ultrafina para termocicladores Piko.
Las placas de PCR Piko también son alternativas flexibles para las microplacas convencionales. Cuatro placas, cada una con el tamaño de un portaobjetos de microscopio, que se pueden encajar de forma reversible en un soporte rígido y generan una superficie equivalente a una microplaca de 96 o 384 pocillos estándar. Este formato permite combinar varias fuentes de muestras en una única secuencia de PCR o someterlas a diferentes procesos posteriores a la PCR.
- El grosor de las paredes es un 50 % menor que el de los tubos de paredes finas convencionales.
- Formato flexible que permite ahorrar costes y reducir los residuos
- Compatibles con pipetas multicanal y sistemas de manipulación de líquidos estándar
- Espaciado de pocillos y tamaño conformes con las dimensiones industriales (ANSI)
- Disponible en colores transparente y blanco
Recomendada para:
PCR, PCR rápida, PCR de alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 200 placa |
| Línea de productos | Piko |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador Piko, sistema de PCR en tiempo real PikoReal |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 24 |
| Cantidad | 200 placas |
| Mostrar más |