Learn More
Pikachurin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7205956 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16863284 20 μL 20 microlitros
16853284 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16863284
Marca: Proteintech 145781AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody detects a 60- kDa band, which has been reported and likely represents a fragment resulting from cleavage of Pikachurin.
Involved in both the retinal photoreceptor ribbon synapse formation and physiological functions of visual perception. Necessary for proper bipolar dendritic tip apposition to the photoreceptor ribbon synapse. Promotes matrix assembly and cell adhesiveness.
Especificaciones
Antígeno Pikachurin
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica EGFLAM
N.º de referencia del gen B4F785, Q4VBE4, Q63HQ2
Alias de gen Agrin like protein, AGRINL, AGRNL, EGFLAM, Pikachurin
Símbolos de los genes Egflam
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Pikachurin Fusion Protein Ag5986
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 133584, 268780, 365691
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG