Descripción
This monoclonal antibody detects two bands of 111 kDa and 55-60 kDa. The lower-molecular-weight band has been reported and likely represents a fragment resulting from cleavage of Pikachurin.
Involved in both the retinal photoreceptor ribbon synapse formation and physiological functions of visual perception. Necessary for proper bipolar dendritic tip apposition to the photoreceptor ribbon synapse. Promotes matrix assembly and cell adhesiveness.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Pikachurin |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1C6D12 |
| Concentración | 2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | EGFLAM |
| N.º de referencia del gen | Q63HQ2 |
| Alias de gen | Agrin like protein, AGRINL, AGRNL, EGFLAM, Pikachurin |
| Mostrar más |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?