Learn More
Pikachurin Mouse anti-Human, Clone: 1C6D12, Proteintech
Código de producto. 16897915 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16897915 150 μL 150 microlitros
16807925 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16897915
Marca: Proteintech 662321IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
This monoclonal antibody detects two bands of 111 kDa and 55-60 kDa. The lower-molecular-weight band has been reported and likely represents a fragment resulting from cleavage of Pikachurin.
Involved in both the retinal photoreceptor ribbon synapse formation and physiological functions of visual perception. Necessary for proper bipolar dendritic tip apposition to the photoreceptor ribbon synapse. Promotes matrix assembly and cell adhesiveness.
Especificaciones
Antígeno Pikachurin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1C6D12
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica EGFLAM
N.º de referencia del gen Q63HQ2
Alias de gen Agrin like protein, AGRINL, AGRNL, EGFLAM, Pikachurin
Símbolos de los genes EGFLAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Pikachurin Fusion Protein Ag6362
Método de purificación Protein G
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 133584
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.