missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIK3R1(phospho Y368) & PIK3R1 Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™

Código de producto. 16052568
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16052568 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16052568 Proveedor Abnova N.º de proveedor DP0069.1Set

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Antibody Pair

This protein phosphorylation antibody pair set comes with two antibodies, one against the PIK3R1 protein, and the other against the specific Y368 phosphorylated site of PIK3R1 for use in in situ Proximity Ligation Assay.

Especificaciones

Antígeno PIK3R1
Aplicaciones In situ PLA
Conjugado Unconjugated
génica phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 1 (alpha)
Alias de gen GRB1/p85/p85-ALPHA
Símbolos de los genes PIK3R1
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5295
Incluye Antibody pair set content: 1. Phospho-PIK3R1 Y368 rabbit polyclonal antibody (20 ul) With 0.09% sodium azide. 2. PIK3R1 mouse monoclonal antibody (40 ug) In 1x PBS, pH 7.2 *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Tipo de producto Ab Pair
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.