missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIK3CG Monoclonal Antibody (OTI6D1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17513422
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17513422 30 μL 30 microlitros
17593412 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17513422 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA505225S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PIK3CG Monoclonal antibody specifically detects PIK3CG in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno PIK3CG
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6D1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PIK3CG
N.º de referencia del gen P48736
Alias de gen 1-phosphatidylinositol 3-kinase; 5830428L06Rik; EGK_14026; p110gamma; p110-gamma; p120-PI3K; phosphatidylinositol 3 kinase gamma, p110 gamma; phosphatidylinositol 3-kinase catalytic 110-kD gamma; phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit gamma; Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit gamma; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit gamma; Phosphoinositide-3-kinase catalytic gamma polypeptide; phosphoinositide-3-kinase gamma catalytic subunit; phosphoinositide-3-kinase, catalytic, gamma polypeptide; PI3CG; PI3K; pi3kcg; Pi3kg1; PI3Kgamma; PI3K-gamma; PI3-kinase subunit gamma; PIK3; Pik3cg; ptdIns-3-kinase subunit gamma; ptdIns-3-kinase subunit p110-gamma; Serine/threonine protein kinase PIK3CG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PIK3CG produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5294
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.