Learn More
PIK3CG Monoclonal Antibody (OTI4H9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17593402
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17593402 30 μL 30 microlitros
17573402 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17593402
Marca: Origene Technologies TA505220S
Mouse Monoclonal Antibody
PIK3CG Monoclonal antibody specifically detects PIK3CG in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno PIK3CG
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PIK3CG
N.º de referencia del gen P48736
Alias de gen 1-phosphatidylinositol 3-kinase; 5830428L06Rik; EGK_14026; p110gamma; p110-gamma; p120-PI3K; phosphatidylinositol 3 kinase gamma, p110 gamma; phosphatidylinositol 3-kinase catalytic 110-kD gamma; phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit gamma; Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit gamma; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit gamma; Phosphoinositide-3-kinase catalytic gamma polypeptide; phosphoinositide-3-kinase gamma catalytic subunit; phosphoinositide-3-kinase, catalytic, gamma polypeptide; PI3CG; PI3K; pi3kcg; Pi3kg1; PI3Kgamma; PI3K-gamma; PI3-kinase subunit gamma; PIK3; Pik3cg; ptdIns-3-kinase subunit gamma; ptdIns-3-kinase subunit p110-gamma; Serine/threonine protein kinase PIK3CG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PIK3CG produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5294
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1