missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIK3CD Mouse anti-Human, Clone: OTI2H3, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17540303
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17540303 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17540303 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA801891S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PIK3CD Monoclonal antibody specifically detects PIK3CD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno PIK3CD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PIK3CD
N.º de referencia del gen O00329
Alias de gen 2410099E07Rik; 2610208K16Rik; APDS; AW545373; catalytic phosphatidylinositol 3-kinase delta; IMD14; p100 delta; p110D; p110delta; phosphatidylinositol 3-kinase catalytic delta polypeptide; phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit delta; phosphatidylinositol 3-kinase p110 delta; phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit delta; Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta isoform; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit delta; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta isoform; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit delta; phosphoinositide 3 kinase P110delta; phosphoinositide-3-kinase C; phosphoinositide-3-kinase, catalytic, delta polypeptide; phosphoinositide-3-kinase, catalytic, delta polypeptide variant p37delta; PI3K; PI3K delta; pi3kcd; PI3Kdelta; PI3K-delta; PI3-kinase p110 subunit delta; PI3-kinase subunit delta; PI3Kp110delta; PI3K-p110delta; PIK3CD; ptdIns-3-kinase subunit delta; ptdIns-3-kinase subunit p110-delta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 286-610 of human PIK3CD produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5293
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.