Learn More
Abnova™ PIK3CB/CEN3q (Texas Red/FITC) FISH Probe
Código de producto. p-7190135
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
16023225 200 μl 200 microlitros
16013225 100 μl 100 microlitros
2 options
Código de producto. 16023225
Marca: Abnova™ FG0142.200uL
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Descripción Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Formato Tube
Etiqueta o tinte FITC, Rojo Texas
Para utilizar con (aplicación) Hibridación in situ fluorescente (célula)
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
Ubicación 3q22.3/3q12.1
Sonda Aprox. 310 kb/500 kb
Tipo de producto Sonda FISH PIK3CB/CEN3q
Cantidad 200 μl
Fuente ADN genómico
Especie Humano
Formulario Líquido