Learn More
PIK3C2A Mouse anti-Human, Clone: OTI15H1, lyophilized, TrueMAB™
Código de producto. 17676681
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
17676681 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 17676681 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF801690
Mouse Monoclonal Antibody
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
The protein encoded by this gene belongs to the phosphoinositide 3-kinase (PI3K) family. PI3-kinases play roles in signaling pathways involved in cell proliferation, oncogenic transformation, cell survival, cell migration, and intracellular protein trafficking. This protein contains a lipid kinase catalytic domain as well as a C-terminal C2 domain, a characteristic of class II PI3-kinases. C2 domains act as calcium-dependent phospholipid binding motifs that mediate translocation of proteins to membranes, and may also mediate protein-protein interactions. The PI3-kinase activity of this protein is not sensitive to omolar levels of the inhibitor wortmanin. This protein was shown to be able to be activated by insulin and may be involved in integrin-dependent signaling.
Especificaciones
Antígeno PIK3C2A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI15H1
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica PIK3C2A
N.º de referencia del gen O00443
Alias de gen CPK, PI3-K-C2(ALPHA), PI3-K-C2A, PI3K-C2-alpha, PI3K-C2alpha
Símbolos de los genes PIK3C2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 230-560 of human PIK3C2A produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5286
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.