missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PIK3AP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-200129337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17770744 200 μL -
17703084 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17770744

Marca: Invitrogen™ PA5119341

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PIK3AP1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC

PIK3AP1 (Phosphoinositide-3-Kinase Adaptor Protein 1) is a Protein Coding gene. Diseases associated with PIK3AP1 include Hemangioma Of Lung. Among its related pathways are HIV Life Cycle and PI3K/AKT activation. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include identical protein binding and phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit binding. An important paralog of this gene is BANK1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PIK3AP1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica PIK3AP1
N.º de referencia del gen Q6ZUJ8
Alias de gen 1810044J04Rik; B cell adaptor protein; B cell phosphoinositide 3-kinase adaptor; BCAP; B-cell adapter for phosphoinositide 3-kinase; B-cell phosphoinositide 3-kinase adapter protein 1; FLJ35564; Phosphoinositide 3-kinase adapter protein 1; phosphoinositide-3-kinase; phosphoinositide-3-kinase adaptor protein 1; PIK3AP1; RP11-34E5.3
Símbolos de los genes PIK3AP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein Phosphoinositide-3-Kinase Adaptor Protein 1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 118788, 294048
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.