missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PIK3AP1 Monoclonal Antibody (OTI7A11), TrueMAB™, OriGene
Beschreibung
PIK3AP1 (Phosphoinositide-3-Kinase Adaptor Protein 1) is a Protein Coding gene. Diseases associated with PIK3AP1 include Hemangioma Of Lung. Among its related pathways are HIV Life Cycle and PI3K/AKT activation. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include identical protein binding and phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit binding. An important paralog of this gene is BANK1.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | PIK3AP1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI7A11 |
| Concentración | 0.98 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | PIK3AP1 |
| N.º de referencia del gen | Q6ZUJ8 |
| Alias de gen | BCAP |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?