missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIK3AP1 Monoclonal Antibody (OTI5H5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200010522
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17594991 30 μL 30 microlitros
17574991 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17594991

Marca: Origene Technologies TA501721S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PIK3AP1 Monoclonal antibody specifically detects PIK3AP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno PIK3AP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5H5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica UHMK1
N.º de referencia del gen Q8TAS1
Alias de gen 1810044J04Rik; B cell adaptor protein; B cell phosphoinositide 3-kinase adaptor; BCAP; B-cell adapter for phosphoinositide 3-kinase; B-cell phosphoinositide 3-kinase adapter protein 1; FLJ35564; Phosphoinositide 3-kinase adapter protein 1; phosphoinositide-3-kinase; phosphoinositide-3-kinase adaptor protein 1; PIK3AP1; RP11-34E5.3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human UHMK1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 127933
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.