missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIK3AP1 Monoclonal Antibody (OTI5H5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17574991
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17574991 100 μL 100 microlitros
17594991 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17574991 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA501721

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PIK3AP1 (Phosphoinositide-3-Kinase Adaptor Protein 1) is a Protein Coding gene. Diseases associated with PIK3AP1 include Hemangioma Of Lung. Among its related pathways are HIV Life Cycle and PI3K/AKT activation. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include identical protein binding and phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit binding. An important paralog of this gene is BANK1.

Especificaciones

Antígeno PIK3AP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5H5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PIK3AP1
N.º de referencia del gen Q6ZUJ8
Alias de gen BCAP
Símbolos de los genes PIK3AP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human PIK3AP1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 118788
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.