missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIH1D2 Mouse anti-Human, Clone: OTI5C12, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17672371
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17672371 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17672371 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF502474

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

The function of this protein remains unknown.

Especificaciones

Antígeno PIH1D2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5C12
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica PIH1D2
N.º de referencia del gen Q8WWB5
Alias de gen PIH1 domain containing 2
Símbolos de los genes PIH1D2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human PIH1D2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 120379
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.