missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIGR Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16861565 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16861565 20 μL 20 microlitros
16851565 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16861565

Marca: Proteintech 220241AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Polymeric IgA and IgM is produced and secreted by B cells in the lamina propria, which is beneath the mucosal lining of polarized epithelial cells. Polymeric immunoglobulin receptors, also designated pIgRs, are expressed on the basolateral surface of glandular epithelia and mediate transcellular transport of secretory immunoglobulin polymers across the epithelium. pIgR associates with secreted dimeric IgA and IgM molecules. During transcellular transport of these Ig polymers, pIgR undergoes proteolytic cleavage to generate a fragment called secretory component (SC), polymeric immunoglobulin receptor or poly-IG receptor. When immunoglobulin polymers associate with SC, they become resistant to enzymatic degradation during the transcytosis process. SC and the pIgR are crucial for proper mucosal immunity where they represent a molecular chaperone for polymeric Igs to remain intact and enter into body fluids. The human SC (pIgR) gene maps to chromosome 1q31-q41 and encodes a 764 amino acid protein. The receptor contains five units with homology to the variable (V) units of immunoglobulins and a transmembrane region that shares homology to certain immunoglobulin variable regions.

Especificaciones

Antígeno PIGR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.49 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PIGR
N.º de referencia del gen P01833
Alias de gen PIGR, Poly Ig receptor
Símbolos de los genes PIGR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PIGR Fusion Protein Ag16876
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5284
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.