Learn More
PIGN Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
292.00€ - 590.10€
Especificaciones
Antígeno PIGN
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18467880
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-81249-25ul
25ul
292.00€
25 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18209975
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-81249
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
624.00€
590.10€ / 0.10 ml
Ahorro 33.90€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
PIGN Polyclonal specifically detects PIGN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
PIGN
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
23556
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SWGISHTRVPTESRPGHVALIAGFYEDVSAVAKGWKENPVEFDSLFNESKYTWSWGSPDILPMFAKGASGDHVYTYSYDAKREDFGAQDATKLDTW
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Rabbit
Human
EC 2.-, GPI ethanolamine phosphate transferase 1, MCD4, MCD4 homolog, MDC4, MGC26427, phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class N, Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class N protein, PIG-Nphosphatidylinositol glycan, class N
PIGN
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificats
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis