Learn More
Buerkle™ Pigment Lance
Pigment lance to sample pigments, pastes and agglomerating bulk goods.
Marca:  Buerkle™ 5369-0900
512.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.28050kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11886403
  • 570.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con flauta medio abierta 50 %, para productos muy pegantes
  • Con un cuarto de flauta abierta 25 %, para productos ligeramente adheridos
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
  • 30 mm Ø
Especificaciones
Especificaciones
Lanza de Pigmento
Esterilizable en autoclave
DIN
1032 mm
Acero inoxidable (V4A, AISI 316)
480 mL
Ideal para pastas, pigmentos y aglomeración de productos a granel