Descripción
- Con flauta medio abierta 50 %, para productos muy pegantes
- Con un cuarto de flauta abierta 25 %, para productos ligeramente adheridos
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- 30 mm Ø
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Lanza de Pigmento |
| Material | Acero inoxidable (V4A, AISI 316) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 179 mL |
| Certificaciones/conformidad | DIN |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para pastas, pigmentos y aglomeración de productos a granel |
| Longitud (métrico) | 732 mm |