Learn More
PIGB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7204880 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16810424 20 μL 20 microlitros
16800424 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16810424
Marca: Proteintech 126121AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Mannosyltransferase involved in glycosylphosphatidylinositol-anchor biosynthesis. Transfers the third alpha-1, 2-mannose to Man2-GlcN-acyl-PI during GPI precursor assembly.
Especificaciones
Antígeno PIGB
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PIGB
N.º de referencia del gen Q92521, Q9JJQ0
Alias de gen GPI mannosyltransferase 3, GPI mannosyltransferase III, GPI MT III, PIG B, PIGB
Símbolos de los genes Pigb
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PIGB Fusion Protein Ag3244
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 315807, 55981, 9488
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG