missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIGB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16810424 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16810424 20 μL 20 microlitros
16800424 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16810424 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 126121AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Mannosyltransferase involved in glycosylphosphatidylinositol-anchor biosynthesis. Transfers the third alpha-1, 2-mannose to Man2-GlcN-acyl-PI during GPI precursor assembly.

Especificaciones

Antígeno PIGB
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PIGB
N.º de referencia del gen Q92521, Q9JJQ0
Alias de gen GPI mannosyltransferase 3, GPI mannosyltransferase III, GPI MT III, PIG B, PIGB
Símbolos de los genes Pigb
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PIGB Fusion Protein Ag3244
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 315807, 55981, 9488
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.