missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIG3 Antibody (026), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151265
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30151265 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30151265 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP290309CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PIG3 Monoclonal antibody specifically detects PIG3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PIG3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 026
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen p53-induced gene 3 protein, PIG3quinone oxidoreductase homolog, quinone oxidoreductase PIG3, tumor protein p53 inducible protein 3, Tumor protein p53-inducible protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human PIG3 (Accession#: NP_004872.2; Met1-Gln332).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9540
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.