Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Ubiquitin Enrichment Kit
Código de producto. 10158023 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
10158023 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10158023
Marca: Thermo Scientific™ 89899
Purifique (enriquezca) proteínas poliubiquitinadas a partir de lisados celulares y tisulares para estudios de modificación postraslacional utilizando este kit de columnas de centrifugación de resina de afinidad.
El kit de enriquecimiento de ubiquitina Thermo Scientific™ Pierce facilita el aislamiento de conjugados de proteínas poliubiquitinas a partir de muestras de células y de tejidos.
El kit utiliza resina de afinidad antiubiquitina para unir y purificar proteínas poliubiquitinadas (por ejemplo, aquellas cuyas modificaciones contienen más de cuatro monómeros de ubiquitina) a partir de lisados celulares y otras muestras de proteínas. La fracción enriquecida se puede analizar a continuación con Western blot, bien para determinar la cantidad de conjugados de ubiquitina general presentes, o bien para identificar una proteína específica de interés. El protocolo de ensayo es rápido y fácil de ejecutar, facilitando el aislamiento de proteínas poliubiquitinadas y el fraccionamiento de especies monoubiquitinadas a través del flujo de resina. El kit de enriquecimiento de ubiquitina supera con creces los kits de otros proveedores y proporciona una preparación de proteínas específica y limpia cuando se compara con otras resinas de control.
Características destacadas:
  • Rápido: tiempo de manipulación de menos de 45 minutos
  • Completo: incluye todos los reactivos necesarios para el enriquecimiento de proteínas modificadas con ubiquitina a partir de células cultivadas y muestras de tejido, así como suero de anticuerpos antiubiquitina para análisis Western blot
  • Flexible: la incubación de la muestra de entre dos horas y una noche permite que el ensayo se complete en varias horas o en menos de 30 minutos después de la incubación nocturna
  • Robusto: compatible con todos los productos de lisis celular Thermo Scientific Pierce y formulaciones RIPA estándar
  • Formato de varias muestras: procese fácilmente de 1 a 15 muestras al mismo tiempo
Incluye:
Resina de afinidad de poliubiquitina (300 μl), Paquete de solución salina tamponada con Tris, columnas de centrifugación para microcentrífuga y accesorios, control positivo poliubiquitina y antisuero de conejo anti-ubiquitina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Enriquecimiento de proteínas poliubiquitinadas a partir de 15 muestras de lisados, cada una de ellas con 0,15 mg de proteína total
• control positivo de poliubiquitina (1000X), 50 µl (almacenar a - 20 °C)
• Anticuerpo antiubiquitina (antisuero de conejo), 5 µl (almacenar a - 20 °C)
• Resina de afinidad de poliubiquitina, 300 µl (almacenar a 4 °C, no congelar)
• 1 paquete TBS (produce 500 ml), (almacenar a 4 °C)
• 18 columnas de centrifugación y accesorios (almacenar a 4 °C)
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 kit
Objetivo Proteína poliubiquitinada
Tipo Kit de enriquecimiento de ubiquitina
Fase estacionaria Ligando exclusivo
Suficiente para 15 reacciones
Formato Kit, microcentrífuga, columna de centrifugación
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Ubiquitin Enrichment Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium chloride, trometamol