Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de proteasas tripsina/Lys-C Pierce™, grado MS
Código de producto. p-7145675 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
1 x 100 μg
1 × 20 μl
20 μg
2 μl
4 × 25 μl
5 x 100 μg
5 x 20 μg
5 × 10 μl
Tipo de producto:
Indicador de digestión
Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C
Proteasa
Proteasa tripsina
Tamaño de la unidad:
1 MG
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
20 microgramos
5 PCS
paquete de 4
paquete de 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
11844201 2 μl Proteasa 2 microgramos
11874201 4 × 25 μl Proteasa paquete de 4
13474219 10 μg Indicador de digestión 10 microgramos
11854201 5 × 10 μl Proteasa paquete de 5
15255753 1 x 100 μg Proteasa tripsina 100 microgramos
13474189 1 mg Proteasa tripsina 1 MG
15978006 20 μg Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C 20 microgramos
16376562 100 μg Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C 100 microgramos
11834201 1 × 20 μl Proteasa 20 microgramos
15561995 100 μg Proteasa 100 microgramos
13464189 5 x 20 μg Proteasa tripsina paquete de 5
13454189 5 x 100 μg Proteasa tripsina 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11844201 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 90053
La mezcla de proteasa tripsina/Lys-C Thermo Scientific™ Pierce™, calidad MS, es una mezcla de endoproteinasa de serina de tripsina y lisina de calidad de espectrometría de masas (MS) que se puede utilizar para la digestión simultánea de proteínas para una digestión más eficaz que solo con tripsina.
La caracterización, identificación y cuantificación de proteínas mediante la MS comienza con una digestión de proteínas eficaz y reproducible. Las proteasas específicas de la secuencia se utilizan para escindir proteínas en péptidos o fragmentos más pequeños. La tripsina es la proteasa preferida para la digestión de proteínas. Sin embargo, la digestión por separado o secuencial con proteasas alternativas puede mejorar la cobertura de secuencia de proteínas individuales o generar secuencias de péptidos únicas para diferentes aplicaciones de MS.
La mejora de la cobertura de secuencia y la caracterización general de proteínas puede obtenerse mediante la mejora de las características cromatográficas o de ionización de péptidos. La masa de estos péptidos más grandes se puede medir con precisión en estados de carga alta en espectrómetros de masas de alta resolución, lo que reduce el tiempo de búsqueda en la base de datos y aumenta la fiabilidad y la cobertura de la secuencia. Por último, los péptidos más grandes pueden fragmentarse eficazmente mediante nuevas técnicas de fragmentación, como la disociación por transferencia de electrones (ETD) o la disociación por captura de electrones (ECD), que dejan intactas las modificaciones postranslacionales, como la fosforilación.
Características destacadas:
  • Las proteasas ofrecen una segmentación específica en múltiples puntos, lo que permite la exploración de la estructura de proteínas primarias.
  • Se consigue una mejor caracterización de proteínas gracias a los péptidos superpuestos con características de fragmentación e ionización cromatográfica complementaria.
  • Los protocolos están diseñados para aplicaciones MS
  • El procesamiento y análisis de datos racionalizados mejora la interpretación y la confianza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Proteasa
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C en un congelador sin escarcha.
Material de partida Muestras de proteínas, lisado celular
Tipo de producto final Péptido
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Digestión de proteínas
Cantidad 2 μl
Grado MS
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mass Spectrometry Grade Proteases
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Proteinase