Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de proteasas tripsina/Lys-C Pierce™, grado MS
Código de producto. 15978006 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
1 x 100 μg
1 × 20 μl
20 μg
2 μl
4 × 25 μl
5 x 100 μg
5 x 20 μg
5 × 10 μl
Tipo de producto:
Indicador de digestión
Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C
Proteasa
Proteasa tripsina
Tamaño de la unidad:
1 MG
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
20 microgramos
5 PCS
paquete de 4
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
15978006 20 μg Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C 20 microgramos
11844201 2 μl Proteasa 2 microgramos
11874201 4 × 25 μl Proteasa paquete de 4
13474219 10 μg Indicador de digestión 10 microgramos
11854201 5 × 10 μl Proteasa paquete de 5
15255753 1 x 100 μg Proteasa tripsina 100 microgramos
13474189 1 mg Proteasa tripsina 1 MG
16376562 100 μg Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C 100 microgramos
11834201 1 × 20 μl Proteasa 20 microgramos
15561995 100 μg Proteasa 100 microgramos
13464189 5 x 20 μg Proteasa tripsina paquete de 5
13454189 5 x 100 μg Proteasa tripsina 5 PCS
12 options
Código de producto. 15978006
Marca: Thermo Scientific™ A40007
La mezcla de proteasa tripsina/Lys-C Thermo Scientific™ Pierce™, calidad MS, es una mezcla de endoproteinasa de serina de tripsina y lisina de calidad de espectrometría de masas (MS) que se puede utilizar para la digestión simultánea de proteínas para una digestión más eficaz que solo con tripsina.
La caracterización, identificación y cuantificación de proteínas mediante la MS comienza con una digestión de proteínas eficaz y reproducible. Las proteasas específicas de la secuencia se utilizan para escindir proteínas en péptidos o fragmentos más pequeños. La tripsina es la proteasa preferida para la digestión de proteínas. Sin embargo, la digestión por separado o secuencial con proteasas alternativas puede mejorar la cobertura de secuencia de proteínas individuales o generar secuencias de péptidos únicas para diferentes aplicaciones de MS.
  • Mejora de la digestión: la combinación de enzimas reduce las escisiones trípticas omitidas
  • Cómodo: proteasas tripsina y LysC suministradas en una relación optimizada para la digestión en un formato de uso combinado
  • Selectividad excepcional: la tripsina tiene >95 % de especificidad de lisina y arginina de terminal C; LysC tiene >90 % de especificidad de escisión de lisina de terminal C
  • Estable: mezcla de enzimas suministrada en un formato liofilizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in a frost-free freezer
Condiciones de envío Hielo húmedo
Material de partida Muestras de proteínas
Tipo de producto final Péptido
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Digestión de proteínas
Cantidad 20 μg
Grado MS
Formulario Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 20UG Trypsin/Lys-C Protease
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Proteinase, V8 Protease, Chymotrypsin, Trypsin