Learn More
Thermo Scientific™ Ácido trifluoroacético (TFA) Pierce™
Código de producto. 11808223 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
10 x 1 g
10 x 1 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
10 PCS
100 GR
500 ml
cada uno
paquete de 10
11808223 10 x 1 ml 10 ML
10270594 10 x 1 ml 10 PCS
11501084 10 x 1 g paquete de 10
10762735 10 x 1 g paquete de 10
10628494 100 g 100 GR
11511084 100 g cada uno
13416806 500 ml 500 ml
11875825 500 ml 500 ml
8 options
Código de producto. 11808223
Marca: Thermo Scientific™ TS28904
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Frascos de TFA con una pureza del 99.5 % (peso molecular 114.02, CAS 76-05-01) líquidos (se vende por peso); para HPLC se utiliza como un agente de emparejamiento de iones en separaciones de péptidos de fase inversa.
El ácido trifluoruroacético (TFA) Thermo Scientific™ Pierce está fabricado y probado para cumplir unas especificaciones estrictas que garantizan un rendimiento superior para su uso como agente de emparejamiento de iones en las separaciones de péptidos de fase inversa.
La clave del éxito en separaciones de péptidos complejas puede residir en variar la selectividad. Al variar la composición de la fase móvil en la misma columna, la selectividad puede cambiar suficientemente para resolver el péptido que, de otro modo, se solaparía. Por lo general se especifica una concentración de TFA del 0,1 % para HPLC de péptidos en fase reversa. Para reproducir separaciones en distintos momentos o laboratorios, es esencial que las concentraciones sean iguales.
Características destacadas:
  • Pureza: Un >99,5 % de TFA y una claridad excepcional permiten la detección sensible y no destructiva de péptidos a bajas longitudes de onda ultravioleta
  • Envasado de alto rendimiento: Envasado con nitrógeno en frasco ámbar con tapones de fluorocarbono revestidos de teflón para garantizar la integridad del TFA
  • Selección de cómodos formatos: Con ampollas de 1 ml se puede preparar 1 l de solución de TFA al 0,1 % (v/v) para la fase móvil de la cromatografía de fase reversa en unos instantes
  • CAS: 76-05-1
Información sobre almacenamiento
  • Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado
  • Debe almacenarse de 20 °C a 25 °C
Información de órdenes
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre de nota Trifluoroacetic Acid (TFA)
Porcentaje de pureza 99.5% (TFA)
Cantidad 10 x 1 ml
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P315-Consultar a un médico inmediatamente.
  • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .