Learn More
Thermo Scientific™ TMEA (tris(2-maleimidoethyl)amine)
Código de producto. 11809250 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. 11809250
Marca: Thermo Scientific™ 33043
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un entrecruzador de tres vías, sulfhidrilo a sulfhidrilo; tris (2-maleimidoetil) amina; compuesto de tres grupos de maleimida en brazos espaciadores cortos; proteína conjugada o cisteinas peptídicas.
El TMEA Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador trifuncional que contiene tres grupos de maleimida reactiva para permitir tres vías de conjugación y polimerización de moléculas que contienen sulfhidrilo.
Características destacadas:
  • Grupo reactivo: maleimida
  • Reactivo a grupos sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Sulfhidrilo-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción TMEA
Peso molecular 386.36
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 10,3 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C, protegido de la humedad.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homotrifuncional
Fracción reactiva Maleimida
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador