Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Tissue Strainers, 250 μm, 2.5 mL
Código de producto. 12301983 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
12301983 50 unidades paquete de 50
1 options
Código de producto. 12301983
Marca: Thermo Scientific™ 87791
Separe rápidamente las células o el lisado celular de los desechos de los tejidos después de una interrupción mecánica utilizando un filtro de malla de 250 micras y la gravedad o la centrifugación suave.
El tamiz de tejido Thermo Scientific™ Pierce se ajusta a tubos cónicos estándar de 15 ml para una separación rápida de células o lisados celulares de los residuos de tejidos a través de un filtro de malla de 250 μm tras una interrupción mecánica mediante gravedad o una centrifugación suave.
Los tamices de tejido Pierce fáciles de usar están fabricados en nylon resistente y permiten el aislamiento rápido de células o extractos de proteínas uniformes de hasta 2,5 ml de muestra de tejido por carga. Los tamices de tejido encajan en tubos cónicos estándar de 15 ml, lo que hace que el procesamiento y la recuperación de las muestras sean sencillos y fiables.
Características destacadas:
  • Cómodo: elimina los restos de tejido del homogeneizado de tejido en cuestión de minutos usando filtración por gravedad o centrifugación suave
  • Compatible: diseño exclusivo que se adapta a los tubos cónicos estándar de 15 ml
  • Versátil: elimina los desechos de una variedad de tipos de tejidos, incluidos hígado, corazón, cerebro, riñón, pulmón y bazo
Recomendada para:
Se utiliza con el kit de fraccionamiento subcelular de proteínas para tejido y otros protocolos de reactivos de extracción de proteínas que comienzan con muestras de tejidos; mejora la uniformidad de los homogeneizados de tejidos para facilitar la manipulación de muestras; protege los instrumentos y dispositivos posteriores mediante la eliminación de los grupos de tejido y los residuos que pueden ensuciar los orificios y columnas de inyección
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Tamiz de tejidos
Contenido y almacenamiento Malla de nailon de 250 µm en marco de plástico inerte
Línea de productos Pierce
Cantidad 50 unidades