Learn More
Thermo Scientific™ TCEP-HCl Pierce™, formato No-Weigh™
Código de producto. p-4531300 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
paquete de 10
10530434 1 g 1 g
11856784 10 g 10 g
15780329 10 x 1 mg paquete de 10
3 options
Código de producto. 10530434
Marca: Thermo Scientific™ 20490
Reduzca los puentes disulfuro de proteínas y péptidos utilizando este clorhidrato de tris(2-carboxietil)fosfina cristalino, puro, sin tiol, TCEP (CAS 5961-85-3).
El TCEP-HCl Thermo Scientific™ Pierce es clorhidrato de Tris(2-carboxietil)fosfina puro y cristalino, un compuesto sin tiol que es altamente eficaz en la reducción de los puentes disulfuro de proteínas y péptidos, y es inodoro y estable.
Características destacadas:
  • Reduce incluso los disulfuros de alquilo hidrosolubles más estables
  • Eficaz a temperatura ambiente y pH 5 en menos de cinco minutos
  • No requiere su eliminación antes de la reacción con maleimida o compuestos haloacetilo
  • Solubilidad en agua de 310 g/l
  • Resistente a la oxidación por aire; no volátil y no reactivo hacia otros grupos funcionales presentes en proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras la recepción, guardar a temperatura ambiente en un recipiente sellado para evitar la oxidación. Producto enviado a temperatura ambiente.
Línea de productos Pierce
Formulario Sólido
Cantidad 1 g
Solubilidad Agua
Tipo de producto Reactivo reductor de disulfuro
compliance-icons
Nombre del producto
  • TCEP HCl, Tris(2-Carboxyethyl) Phosphine Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride