Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-GMBS (N-γ-maleimidobutyryl-oxysulfosuccinimide ester)
Código de producto. 11881285 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
11881285 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11881285
Marca: Thermo Scientific™ 22324
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador corto y soluble en agua compuesto por grupos de éster sulfo-NHS y maleimida en los extremos de un brazo espaciador alifático de 6 átomos (7,3A).
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-GMBS es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble en agua que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo espaciador corto (7,3 Å).
Características destacadas:
  • Tiene un bajo potencial para obtener una respuesta inmunitaria iniciada por el entrecruzador
  • El GMBS y el Sulfo-GMBS son menos inmunogénicos que el SMCC
  • Soluble en agua y sistemas de tampón acuoso
  • Grupos reactivos: éster sulfo-NHS y maleimida
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción Sulfo-GMBS
Peso molecular 382.28
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 7,3 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, éster Sulfo-NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador