Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-EMCS (N-ε-maleimidocaproyl-oxysulfosuccinimide ester)
Código de producto. 11801285 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
11801285 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11801285
Marca: Thermo Scientific™ 22307
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador de longitud media compuesto de grupos de éster sulfo-NHS y maleimida en los extremos de un brazo espaciador soluble en agua de 8 átomos (9,4A).
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-EMCS es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble en agua que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo espaciador de longitud media (9,4 Å).
Características destacadas:
  • Soluble en agua
  • Escindible a pH 8,5 usando hidroxilamina y calor
  • La lactosa deshidrogenasa retuvo el 60 % de su actividad después del entrecruzamiento reversible
  • Grupos reactivos: ésteres sulfo-NHS (homobifuncional)
  • Reactivo hacia: grupos aminos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción Sulfo-EMCS
Peso molecular 410.33
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 9,4 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, éster Sulfo-NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador