Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Strong Cation Exchange and Strong Anion Exchange Spin Columns
Código de producto. p-9896000 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
24 columnas
8 columnas
Formato:
Columna de centrifugación cónica de 50 ml
Microcentrífuga, columna de centrifugación
Grupo de intercambio iónico:
Anión fuerte
Catión fuerte
Tamaño de la unidad:
24 PCS
8 PCS
8 UNIT
paquete de 24
Código de producto. Cantidad Formato Grupo de intercambio iónico unitSize
10026813 8 columnas Columna de centrifugación cónica de 50 ml Catión fuerte 8 PCS
10702545 24 columnas Microcentrífuga, columna de centrifugación Catión fuerte 24 PCS
10280494 8 columnas Columna de centrifugación cónica de 50 ml Anión fuerte 8 UNIT
10311514 24 columnas Microcentrífuga, columna de centrifugación Anión fuerte paquete de 24
4 options
Código de producto. 10026813
Marca: Thermo Scientific™ 90009
Fraccione rápidamente las proteínas y prepare las muestras en función de las diferencias de carga positiva y negativa con las columnas de centrifugación de intercambio aniónico y catiónico fuerte Pierce, en formatos de unión mini (4 mg) y maxi (80 mg).
Disfrute de tiempos de difusión más cortos, una mayor recuperación de proteínas y una actividad biológica intacta de las muestras eluidas con las columnas de centrifugación de intercambio catiónico fuerte y de intercambio aniónico fuerte Pierce. A diferencia de la cromatografía en columna basada en resina, estas columnas utilizan la cromatografía de intercambio iónico para separar las moléculas en función de las diferencias en sus cargas superficiales accesibles.
Las columnas de centrifugación de intercambio catiónico fuerte y de intercambio aniónico fuerte Pierce utilizan la adsorción en membrana como el método cromatográfico de elección para fraccionar proteínas en función de sus diferencias de carga. La matriz de la columna tiene una estructura muy porosa, con poros de más de 3000 nm, lo que proporciona a las proteínas fácil acceso a los ligandos cargados de la membrana. Estas membranas de adsorción mantienen altas eficiencias con un alto caudal y durante el fraccionamiento de grandes biomoléculas con pequeñas difusividades.
La cromatografía iónica es la técnica de elección más frecuente en el fraccionamiento previo o la purificación de una proteína objetivo a partir de muestras biológicas crudas. La interacción entre las moléculas y los lugares activos de la membrana de intercambio iónico se produce de manera convectiva al pasar a través de los poros, con la consiguiente reducción del tiempo de difusión respecto al del fluido del interior de los poros de una partícula de resina. Además, las condiciones de unión y elución relativamente suaves de este método de separación producen una alta recuperación de proteínas con actividad biológica intacta. Las columnas de centrifugación de intercambio iónico fuerte Pierce permiten el fraccionamiento rápido de proteínas y la preparación de muestras en función de las diferencias de carga. Hay dos formatos disponibles:
Formato mini: para la unión de hasta 4 mg (500 µl de capacidad)
Formato maxi: para la unión de hasta 80 mg (20 ml de capacidad)
Características de las columnas de centrifugación Pierce de intercambio iónico fuerte:
Rápido y sencillo: el formato de centrifugación basado en membranas elimina el relleno de columnas
Práctico y ampliable: el formato de centrifugación permite procesar fácilmente varias muestras en paralelo
Resistente: las columnas de centrifugación y las membranas adsorbentes no se agrietan ni fallan durante el funcionamiento en seco
Pequeño volumen de lecho: tiene una membrana absorbente de pequeño volumen de lecho que permite trabajar con volúmenes de tampón bajos, lo que da lugar a fracciones de elución concentradas
Columnas de centrifugación de intercambio iónico fuerte
• Prefraccionamiento de proteínas en lisados
• Condiciones de purificación de exploración para nuevos protocolos de preparación de proteínas
• Extracción de endotoxinas de anticuerpos monoclonales
• Pulido de proteínas marcadas con His tras la cromatografía de quelatos metálicos
• Purificación y concentración de proteínas
• Purificación de anticuerpos de suero, líquido ascítico o sobrenadante de cultivos tisulares
• Extracción de detergente de soluciones de proteínas
• Preparación de muestras antes de electroforesis 1D o 2D PAGE
• Purificación de fosfopéptidos antes de análisis por MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente.
Fuerza de enlace Fuerte
Formato Columna de centrifugación cónica de 50 ml
Tipo de columna Membrana de celulosa, intercambio iónico
Fase estacionaria Ligando cargado
Cantidad 8 columnas
Línea de productos Pierce
Volumen de muestra 80 mg, 20 mL
Grupo de intercambio iónico Catión fuerte