Learn More
Thermo Scientific™ Placas recubiertas de estreptavidina Pierce™, transparentes, de 96 pocillos
Código de producto. 10195423 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Formato:
Estándar
Placa de tiras
Bloqueo de placas:
Tampón Blocker™ BSA
Tampón SuperBlock™
Cantidad:
25 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
25 PCS
5 PCS
paquete de 25
paquete de 5
Código de producto. Color Formato Bloqueo de placas Cantidad unitSize
10195423 Transparente Placa de tiras Tampón SuperBlock™ 25 placas paquete de 25
10485775 Negro Estándar Tampón Blocker™ BSA 5 placas paquete de 5
10278243 Negro Estándar Tampón SuperBlock™ 5 placas paquete de 5
10412905 Negro Estándar Tampón SuperBlock™ 5 placas paquete de 5
10687764 Transparente Placa de tiras Tampón Blocker™ BSA 5 placas paquete de 5
10185423 Transparente Placa de tiras Tampón SuperBlock™ 5 placas paquete de 5
10155473 Transparente Estándar Tampón Blocker™ BSA 5 placas paquete de 5
10288243 Transparente Estándar Tampón SuperBlock™ 5 placas 5 PCS
10485005 Transparente Estándar Tampón SuperBlock™ 25 placas 25 PCS
10678534 Transparente Estándar Tampón SuperBlock™ 5 placas paquete de 5
10308783 Blanco Estándar Tampón Blocker™ BSA 5 placas paquete de 5
10722984 Blanco Estándar Tampón SuperBlock™ 5 placas paquete de 5
12 options
Código de producto. 10195423
Marca: Thermo Scientific™ 15122
Prebloqueadas y listas para su uso para la unión de anticuerpos biotinilados o sondas para ELISA y otros ensayos específicos de objetivos.
Las placas recubiertas de estreptavidina Thermo Scientific™ Pierce son placas de poliestireno de 96 y 384 pocillos prebloqueadas y listas para su uso para la unión de anticuerpos biotinilados o sondas para ELISA y otros ensayos específicos del objetivo.
Las placas recubiertas con estreptavidina Pierce de Thermo Scientific son placas de poliestireno prebloqueadas y listas para su uso para la unión de anticuerpos biotinilados o sondas para ensayos ELISA y otros ensayos específicos de objetivos.
Las características de las placas recubiertas con estreptavidina Pierce incluyen:
• Capacidad de unión aproximada de ∼ 5 pmol biotina/pocillo
• Inmovilización fácil y suave de conjugados que contienen biotina
• Baja unión inespecífica
• Ausencia de desnaturalización del componente de proteína de un conjugado al unirse
• Ideal para la unión de pequeñas moléculas hidrófilas biotiniladas (por ejemplo, péptidos) que suelen mostrar mala unión con el poliestireno
• Pre-blocked with your choice of Tampón de bloqueo Blocker BSA o SuperBlock
Las placas de unión de biotina son ideales para aplicaciones cuando la adsorción directa a poliestireno desnaturaliza los anticuerpos o la molécula objetivo. La estreptavidina es la proteína de unión a la biotina más popular y ampliamente disponible para los métodos de investigación. La estreptavidina tiene un punto isoeléctrico de 5 a 6, lo que resulta en bajas interacciones inespecíficas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Capacidad estándar, afinidad
Formato Placa de tiras
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar las placas a 4 °C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4 °C. Las placas se envían a temperatura ambiente.
Descripción Transparente, tira de 8 pocillos (paquete de 5)
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Tratamiento de superficie Estreptavidina
Bloqueo de placas Tampón SuperBlock™
Cantidad 25 placas