Learn More
Thermo Scientific™ SPB (succinimidyl-[4-(psoralen-8-yloxy)]-butyrate)
Código de producto. 10627534 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
10627534 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10627534 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23013
Entrecruce aminas al ADN con este entrecruzador compuesto por grupos reactivos de éster NHS y psoraleno; conjuga al ADN mediante intercalación que se activa con luz junto a las bases pirimidínicas.
Thermo Scientific™ Pierce SPB es un entrecruzador de éster NHS y psoraleno que conjuga eficazmente aminas primarias con ADN mediante intercalación que se activa con luz junto a bases pirimidínicas.
Características destacadas:
  • Punto de fusión: 177-178 °C
  • Grupos reactivos: Éster NHS y psoraleno (Amax= 282 nm)
  • Reactivo hacia: pririmidinas de grupos amino en ADN o ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina no selectiva
Cleavable No
Descripción SPB
Peso molecular 385.32
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 8,6 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular No determinado
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Psoraleno, éster NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador