Learn More
Thermo Scientific™ Dodecilsulfato de sodio (SDS), lauril
Código de producto. p-4530934 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
11821475 100 g 100 GR
10465715 1 kg 1 KG
2 options
Código de producto. 11821475
Marca: Thermo Scientific™ 28364
Realice métodos rutinarios de electroforesis de proteínas y lisis celular con este popular detergente SDS de calidad estándar.
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (Lauryl) es un detergente SDS de calidad estándar para su uso en la electroforesis de gel de poliacrilamida de proteínas (PAGE).
Información adicional y pedidos en línea
Este dodecilsulfato sódico (SDS) de grado laurílico es un detergente aniónico popular para la electroforesis rutinaria de proteínas y métodos de lisis celular. La formulación es una mezcla de varias longitudes diferentes de cadena de sulfato de alquilo (de C10 a C18).
Características destacadas:
  • Detergente aniónico popular para diversos métodos de proteínas
  • Especialmente útil para la electroforesis de gel de poliacrilamida desnaturalizante (SDS-PAGE)
  • Componente común de los tampones de lisis celular
Propiedades del detergente (C12 puro):
  • Peso molecular: 288.5
  • Clase de detergente: Iónico (aniónico)
  • Número de agregación: 62
  • Peso molecular por micela: 18.000
  • Concentración micelar crítica (CMC): De 6 a 8 mm (de 0,1728 a 0,2304 %, p/v)
  • Punto de nube: superior a 100 °C
  • Dializable: No
Requisitos de almacenamiento
  • Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado
  • Debe almacenarse entre las temperaturas siguientes: De 20 °C a 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Detergente
Solubilidad La solución al 10 % (p/v acuoso) debe ser transparente, incolora o ligeramente amarilla.
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: de 20 °C a 25 °C.
Formulario Polvo
Tipo de reactivo Detergente (puro)
Cantidad 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • sodium dodecyl sulphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium dodecyl sulphate