Learn More
Thermo Scientific™ SMPB (succinimidyl 4-(p-maleimidophenyl)butyrate)
Código de producto. 10638884 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
10638884 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10638884
Marca: Thermo Scientific™ 22416
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador de longitud media compuesto por grupos de éster NHS y maleimida en los extremos de un brazo espaciador aromático de 10 átomos (11,6 A).
El SMPB Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en los extremos opuestos de un brazo espaciador aromático de longitud media (11,6 Å).
Características destacadas:
  • Cadena extendida análoga de MBS
  • Los conjugados formados con SMPB son más estables en suero que los conjugados de SPDP
  • Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción SMPB
Peso molecular 356.33
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 11,6 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, Éster NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador