Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SMCC
Código de producto. p-7180382 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
paquete de 10
10066813 50 mg 50 miligramos
15890853 10 x 1 mg paquete de 10
2 options
Código de producto. 10066813
Marca: Thermo Scientific™ 22360
Formato No-Weigh™
Thermo Scientific™ Pierce SMCC es un entrecruzador de aminas con sulfhidrilos que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo separador estabilizado con ciclohexano de longitud media (8,3 Ås).
Características destacadas:
  • El puente de ciclohexano añade estabilidad al grupo reactivo de maleimida; los grupos de maleimida N-(4-carboxiciclohexilmetil) son estables durante 64 horas en un tampón de fosfato sódico de 0,1 M, con un pH de 7,0 a 4 °C
  • Ideal para acoplar enzimas a anticuerpos
  • Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
  • Reactivo a: grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable Por tioles
Peso molecular 334.32
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 8,3 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimide, NHS Ester
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar, uso único
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SMCC
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Succinimidyl-trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate