Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SMCC
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
paquete de 10
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce SMCC es un entrecruzador de aminas con sulfhidrilos que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo separador estabilizado con ciclohexano de longitud media (8,3 Ås).
Características destacadas:
- El puente de ciclohexano añade estabilidad al grupo reactivo de maleimida; los grupos de maleimida N-(4-carboxiciclohexilmetil) son estables durante 64 horas en un tampón de fosfato sódico de 0,1 M, con un pH de 7,0 a 4 °C
- Ideal para acoplar enzimas a anticuerpos
- Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
- Reactivo a: grupos amino y sulfhidrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amino-sulfhidrilo |
| Cleavable | Por tioles |
| Peso molecular | 334.32 |
| Pegilado | No |
| Longitud del brazo del separador | 8,3 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C. |
| Permeabilidad celular | Sí |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Método de etiquetado | Etiqueta química |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- SMCC
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Succinimidyl-trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate