Learn More
Invitrogen™ Kits de ELISA intracelular multiespecie S6, infrarrojo cercano
Descripción
Los kits de detección de infrarrojo cercano de ELISA intracelular multiespecie S6 proporcionan un método sencillo y práctico para cuantificar las proteínas intracelulares en células enteras. Principio del método Este kit permite la detección simultánea de la proteína modificada postranslacionalmente (PTM) y la proteína no modificada correspondiente, o dos objetivos diferentes dentro del mismo pocillo. La detección simultánea de objetivos en un pocillo de ELISA elimina la variabilidad causada por las diferencias en la placa celular. Los niveles de expresión de la(s) proteína(s) se controlan mediante anticuerpos primarios específicos de los objetivos y los correspondientes anticuerpos secundarios conjugados con Thermo Scientific DyLight de infrarrojo cercano específicos de la especie. La activación o inactivación relativa de las proteínas se determina como una relación de los niveles de proteínas modificadas con respecto a la proteína no modificada correspondiente medida con un anticuerpo específico de modificación y un anticuerpo contra la proteína no modificada, respectivamente. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P62753 |
| Descripción | Kit de Elisa intracelular de infrarrojo cercano S6 Pierce |
| Conjugado | no conjugado |
| Formato del kit de inmunoensayo | Kit multicomponente con conjugados fluorescentes |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Sobrenadante |
| Suficiente para | 96 pocillos de microplacas de células cultivadas a lo largo de la noche |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas fluorescente |
| ID de gen (Entrez) | 6194 |
| Mostrar más |