Descripción
El kit de ensayo de brillo de luciferasa de Renilla Thermo Scientific™ Pierce proporciona una señal bioluminiscente extremadamente brillante y estable (vida media de 3 horas aprox.), especialmente en presencia del indicador de luciferasa de Renilla verde.
Características destacadas:
Sensible: detección muy sensible de la actividad de la luciferasa de Renilla verde
Estable: mayor estabilidad de la señal en comparación con los ensayos de flash
Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
Compatible: reactivos de ensayo compatibles con otras luciferasas de Renilla
Fácilmente automatizable: compatible con los ensayos de alto rendimiento
Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y reactivos de ensayo de luminiscencia optimizados
Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de Renilla y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan™ Ascent y Varioskan™ Flash
Recomendada para:
Estudios de promotores para el análisis de los elementos reguladores cis y los factores de acción trans; cribaje de fármacos; cribaje de siRNA y miRNA; ensayos multiplex para estudiar los efectos inespecíficos; ensayos de localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de empalme de ARN
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de ensayo |
| Objetivo | Luciferasa, luciferasa Renilla verde |
| Cantidad | Kit de 100 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacene el kit a -80° C o almacene los componentes individuales como se indica anteriormente. • Tampón de ensayo Glow Renilla, 5 ml, almacenar a 4 °C • Coelenterazina (100X), 50 μl, almacenar a -80 °C • Tampón de lisis 2X, 6 ml, almacenar a temperatura ambiente |
| ensayo | Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Método de detección | Bioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca) |
| Formato | Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos |
| Tipo de etiqueta | Enzima etiquetada |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol