Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Flash Assay Kit
Código de producto. p-4532168 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 100 reacciones
Kit para 1000 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12162240 Kit de 100 reacciones cada uno
12137850 Kit para 1000 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12162240 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 16164
Analice la actividad transcripcional de los elementos reguladores en lisados de células completas con este kit de luciferasa de Renilla de alta sensibilidad basado en flashes.
El kit de ensayo de flash de luciferasa de Renilla Thermo Scientific™ Pierce proporciona a los investigadores un ensayo de alta sensibilidad intracelular para la actividad transcripcional de elementos reguladores en lisado celular completo de mamíferos.
Este kit de ensayo de flash contiene reactivos para medir la actividad de la luciferasa de Renilla en lisados de células de mamíferos. Cuando se utiliza con los plásmidos de luciferasa de Renilla verde Thermo Scientific, el kit proporciona un sistema de ensayo de indicador bioluminiscente extremadamente sensible para la detección intracelular de actividad promotora o de vía. La señal producida por la luciferasa de Renilla verde es considerablemente mayor que la señal de luciferasas nativas de luciérnaga o Renilla analizadas en condiciones similares. La salida de luz captada con un luminómetro puede correlacionarse con la cantidad de proteína de la luciferasa de Renilla producida y utilizada para determinar la actividad del promotor que impulsa la expresión de Renilla.
Características destacadas:
  • Sensible: una mayor sensibilidad permite el uso de menos cantidad de células
  • Rentable: los ensayos más sensibles dan como resultado un menor consumo de reactivos
  • Ahorro de tiempo: los ensayos requieren una manipulación mínima de las muestras
  • Fácilmente automatizable: compatible con la detección de alto rendimiento
  • Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y reactivos de ensayo flash optimizados
  • Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de Renilla y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan Ascent y Varioskan Flash
Recomendada para:
Estudios de promotores para el análisis de los elementos reguladores cis y los factores de acción trans; cribaje de fármacos; cribaje de siRNA y miRNA; ensayos multiplex para estudiar los efectos inespecíficos; ensayos de localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de empalme de ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de ensayo
Objetivo Luciferasa, luciferasa Renilla verde
Cantidad Kit de 100 reacciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de ensayo Flash Renilla, 5 ml, almacenar a 4 °C
• Coelenterazina (100X), 50 μl, almacenar a -80 °C
• Tampón de lisis 2X, 6 ml, almacenar a temperatura ambiente
ensayo Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa
Células compatibles Células de mamíferos
Método de detección Bioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (microplaca)
Formato Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos
Tipo de etiqueta Enzima etiquetada
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Técnica Quimioluminiscencia mejorada
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa
Línea de productos Pierce
Sustrato Coelenteracina