Descripción
El kit de ensayo de flash de luciferasa de Renilla Thermo Scientific™ Pierce proporciona a los investigadores un ensayo de alta sensibilidad intracelular para la actividad transcripcional de elementos reguladores en lisado celular completo de mamíferos.
Características destacadas:
Sensible: una mayor sensibilidad permite el uso de menos cantidad de células
Rentable: los ensayos más sensibles dan como resultado un menor consumo de reactivos
Ahorro de tiempo: los ensayos requieren una manipulación mínima de las muestras
Fácilmente automatizable: compatible con la detección de alto rendimiento
Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y reactivos de ensayo flash optimizados
Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de Renilla y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan Ascent y Varioskan Flash
Recomendada para:
Estudios de promotores para el análisis de los elementos reguladores cis y los factores de acción trans; cribaje de fármacos; cribaje de siRNA y miRNA; ensayos multiplex para estudiar los efectos inespecíficos; ensayos de localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de empalme de ARN
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de ensayo |
| Objetivo | Luciferasa, luciferasa Renilla verde |
| Cantidad | Kit para 1000 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | • Tampón de ensayo Flash Renilla, 50 ml, almacenar a 4 °C • Coelenterazina (100X), 0,5 ml, almacenar a -80 °C • Tampón de lisis celular 2X, 60 ml, almacenar a temperatura ambiente |
| ensayo | Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Método de detección | Bioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca) |
| Formato | Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos |
| Tipo de etiqueta | Enzima etiquetada |
| Mostrar más |